Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35256-5L
35256-10L-VP
35256-1L
35256-4X5L
35256-6X1L
35256-5L-VP
35256-5LEA
114.83
CHF
35256-5L
35256-10L-VP
35256-1L
35256-4X5L
35256-6X1L
35256-5L-VP
Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Siedepunkt: 100 °C Melting Pt: 0 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |