Kaliumhydrogenphthalat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Potassium phthalate monobasic, Potassium biphthalate, Potassium Acid Phthalate, KHP, Phthalic Acid Monopotassium Salt, Phthalic acid potassium salt
P750.1 P750.2
ROTHP750.1EA 0 CHF
ROTHP750.1 ROTHP750.2
Kaliumhydrogenphthalat
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204,22 g/mol
Melting Pt: 295…300 °C
Dichte: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM