Saccharin Natrium
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: 1,2-Benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide sodium salt
9259.1 9259.2
ROTH9259.1EA 50.3 CHF
ROTH9259.1 ROTH9259.2
Saccharin Natrium
Saccharin Natrium
Formel: C₇H₅NNaO₃S
MDL Number: MFCD00013092
CAS-Nummer: 128-44-9
EINECS: 204-886-1