TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyms:
TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
9137.1
9137.2
ROTH9137.1EA
37.8
CHF
ROTH9137.1
ROTH9137.2
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₅NO₆S MW: 229.25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007532 CAS-Nummer: 7365-44-8 EINECS: 230-906-3 |