D(-)-Chinasäure
Lieferant: Roth Carl
ROTH8835.1EA 156 CHF
ROTH8835.1 ROTH8835.2
D(-)-Chinasäure
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
MDL Number: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8