Terpineol (Isomerengemisch)
Lieferant: Roth Carl
8672.1 8672.2
ROTH8672.1EA 30.55 CHF
ROTH8672.1 ROTH8672.2
Terpineol (Isomerengemisch)
Terpineol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
MDL Number: MFCD00166983
CAS-Nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1