TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
6982.1 6982.2 6982.3 6982.4
ROTH6982.1EA 20.3 CHF
ROTH6982.1 ROTH6982.2 ROTH6982.3 ROTH6982.4
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1