TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Roth Carl
6628.1 6628.2
ROTH6628.1EA 44.3 CHF
ROTH6628.1 ROTH6628.2
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
TAPSO (2-Hydroxy-3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₇S
MDL Number: MFCD00038352
CAS-Nummer: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8