D(-)-Chinasäure
Lieferant: Molekula
MOLE28404581-100GEA 0 CHF
MOLE28404581-100G
D(-)-Chinasäure
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
MDL Number: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8