TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
MOLE21958982-500GEA
0
CHF
MOLE21958982-500G
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₇NO₆S MW: 243,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007538 CAS-Nummer: 29915-38-6 EINECS: 249-954-1 |