1-Dodecylpyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: N-Laurylpyridinium chloride, Dodecylpyridinium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
8.20546.0005EA 29.3 CHF
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
1-Dodecylpyridiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Dodecylpyridinium chloride
Formel: C₁₇H₃₀ClN
MW: 283.88 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011987
CAS-Nummer: 104-74-5
EINECS: 203-232-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 600 g/l (20°C)
Melting Point 87 - 89 °C
Flash Point 160 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C