Dibutylzinndilaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Di-n-butyltin dilaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
8.20421.0250EA 63.5 CHF
8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
Dibutylzinndilaurat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndilaurat
Formel: C₃₂H₆₄O₄Sn
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008963
CAS-Nummer: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 27 °C
Molar Mass 631.55 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials