Saccharin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyms: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 94.3 CHF
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Formel: C₇H₅NO₃S
MDL Number: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol