Benzoylperoxid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Stabilization: Angefeuchtet mit Wasser 25%
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01641.0100EA 49 CHF
8.01641.0100 8.01641.0010 8.01641.1000 8.01641.9999 8.01641.9026 8.01641.0250
Benzoylperoxid stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzoylperoxid
Formel: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003071
CAS-Nummer: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,