Natriumhydroxid 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyms: Caustic soda
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
4.80512.9950EA 0 CHF
4.80512.9950 4.80512.9010 4.80512.9025 4.80512.1002
Natriumhydroxid 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627