Natriumhydroxid 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Achtung
Synonyms: Caustic soda
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 CHF
1.00233.9950 1.00233.9025
Natriumhydroxid 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 323
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627