Brij® 58 10% in wässriger Lösung
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
EMR104025
EMR104050
EMR104100
EURLEMR104025EA
0
CHF
EURLEMR104025
EURLEMR104050
EURLEMR104100
Brij® 58 10% in wässriger Lösung
Brij® 58
Formel:
C₅₆H₁₁₄O₂₁ |
MDL Number:
MFCD00080892 CAS-Nummer: 9004-95-9 EINECS: 500-014-1 |