Brij® 58
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
EMR103001
EMR103250
EMR103500
EURLEMR103001EA
0
CHF
EURLEMR103001
EURLEMR103250
EURLEMR103500
Brij® 58
Brij® 58
Formel:
C₅₆H₁₁₄O₂₁ |
MDL Number:
MFCD00080892 CAS-Nummer: 9004-95-9 EINECS: 500-014-1 |