O15-Palmitoylretinol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung
Synonyms: Retinol palmitateRetinyl palmitatealle-trans-Retinylpalmitat
EHERCA17923840EA 105 CHF
EHERCA17923840
O15-Palmitoylretinol
Vitamin A palmitate
Formel: C₃₆H₆₀O₂
MW: 524,87 g/mol
MDL Number: MFCD00019414
CAS-Nummer: 79-81-2
EINECS: 201-228-5