TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
394675-1EA 1270 CHF
394675-1
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure), Millipore®
TAPS (3-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)propansulfonsäure)
Formel: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007538
CAS-Nummer: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1