DL-α-Aminoadipinsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BACE4001419.0005EA
112.4
CHF
BACE4001419.0005
BACE4001419.0025
DL-α-Aminoadipinsäure
DL-α-Aminoadipinsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₄ MW: 161,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00063119 CAS-Nummer: 542-32-5 EINECS: 208-809-2 |