TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A1084.1000EA 1630 CHF
A1084.1000
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
TES (2-(Tris(hydroxymethyl)methylamino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007532
CAS-Nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3