Bismut(III)trifluormethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
L19687.06 L19687.14
L19687.06EA 125 CHF
L19687.06 L19687.14
Bismut(III)trifluormethansulfonat ≥99%
Bismut(III)trifluormethansulfonat
Purity: 99% CAS No.: 88189-03-1 Molecular Formula: C3BiF9O9S3 Formula Weight: 656.19 Melting Point: 300° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02093669
Formel: C₃BiF₉O₉S₃
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093669
CAS-Nummer: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8,III