4-Nitrophthalsäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
L08020.06 L08020.14
L08020.06EA 110 CHF
L08020.06 L08020.14
4-Nitrophthalsäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
4-Nitrophthalsäureanhydrid
Purity: 90% CAS No.: 5466-84-2 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 116-121° Beilstein Reference: 179682
Formel: C₈H₃NO₅
MW: 193.12 g/mol
Melting Pt: 116…121 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005922
CAS-Nummer: 5466-84-2
EINECS: 226-776-2