3-Chlor-5-fluorpyridin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H30170.03
H30170.06
H30170.03EA
183
CHF
H30170.03
H30170.06
3-Chlor-5-fluorpyridin 98
3-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 514797-99-0
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Refractive Index: 1.5015
Melting Point: 25-27°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD05663707
Formel:
C₅H₃ClFN MW: 131.54 g/mol Melting Pt: 25…27 °C Flash-Pt: 41 °C (106 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663707 CAS-Nummer: 514797-99-0 UN: 1325 ADR: 4.1 III |