1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 148 CHF
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborat ≥99%
1-Butyl-4-methylpyridiniumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Formel: C₁₀H₁₆BF₄N
MW: 237,05 g/mol
Dichte: 1.2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095460
CAS-Nummer: 343952-33-0