Methyl-2,6-dichlorbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 2,6-dichlorobenzoate
B24912.03
B24912.06
B24912.14
B24912.03EA
47.1
CHF
B24912.03
B24912.06
B24912.14
Methyl-2,6-dichlorbenzoat 97%
Methyl-2,6-dichlorbenzoat
Formel:
C₈H₆Cl₂O₂ |
MDL Number:
MFCD01313701 CAS-Nummer: 14920-87-7 |