Rubidiumtetrafluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20817.06
B20817.14
B20817.06EA
146
CHF
B20817.06
B20817.14
Rubidiumtetrafluoroborat ≥98%
Rubidium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 18909-68-7
Molecular Formula: BF4Rb
Formula Weight: 172.27
MDL No.: MFCD00083071
Formel:
BF₄Rb Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00083071 CAS-Nummer: 18909-68-7 EINECS: 242-660-4 |