Menthon (Isomerengemisch) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Menthone, 2-Isopropyl-5-Methylcyclohexanone
A17665.0B A17665.18 A17665.30
A17665.0BEA 696 CHF
A17665.0B A17665.18 A17665.30
Menthon (Isomerengemisch) ≥98%
Menthon (Isomerengemisch)
Purity: 98% CAS No.: 10458-14-7 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 72°(162°F) Boiling Point: ca 207° MDL No.: MFCD00062998
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Siedepunkt: ∼207 °C
Dichte: 0.894
Flash-Pt: 72 °C (162 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062998
CAS-Nummer: 10458-14-7
EINECS: 233-944-9