Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11014.03EA 384 CHF
A11014.03 A11014.01
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin ≥97%
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Formel: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 59…64 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000291
CAS-Nummer: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1