1-(2-Aminoethyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10154.0B A10154.30
A10154.0BEA 147 CHF
A10154.0B A10154.30
1-(2-Aminoethyl)piperazin 98%
1-(2-Aminoethyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 140-31-8 Molecular Formula: C6H15N3 Formula Weight: 129.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5000 Melting Point: -19° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 104363 UN No.: 2815 MDL No.: MFCD00005971
Formel: C₆H₁₅N₃
Siedepunkt: 222 °C
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 0.983
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005971
CAS-Nummer: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III