Terbium(III)trifluormethansulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40312.04
40312.09
40312.04EA
169
CHF
40312.04
40312.09
Terbium(III)trifluormethansulfonat ≥98%
Terbium(III)trifluormethansulfonat
Purity: 98%
CAS No.: 148980-31-8
Molecular Formula: Tb(OSO2CF3)3
Formula Weight: 606.12
Physical Form: Powder
Formel:
C₃F₉O₉S₃Tb Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192461 CAS-Nummer: 148980-31-8 |