Tantal(V)ethanolat ≥99,999% (Metall-Basis) (max. 100 ppm Nb)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14643.09EA 370 CHF
14643.09 14643.18 14643.03
Tantal(V)ethanolat ≥99,999% (Metall-Basis) (max. 100 ppm Nb)
Tantal(V)ethanolat
Formel: C₁₀H₂₅O₅Ta
MW: 406,25 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: 18…19 °C
Dichte: 1,566
Flash-Pt: 30 °C (87 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049785
CAS-Nummer: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2924
ADR: 3,III