Trimethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
421960025 421960100
ACRO421960025EA 90.4 CHF
ACRO421960025 ACRO421960100
Trimethyloxoniumtetrafluoroborat 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formel: C₃H₉BF₄O
Melting Pt: 200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011798
CAS-Nummer: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %