3-Methylphthalsäureanhydrid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
414780050 414780250
ACRO414780050EA 121 CHF
ACRO414780050 ACRO414780250
3-Methylphthalsäureanhydrid 96%
3-Methylphthalsäureanhydrid
Formel: C₉H₆O₃
Melting Pt: 114…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047316
CAS-Nummer: 4792-30-7
EINECS: 225-344-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
Titration with TBAH ≥95 %