Chlor(diethyl)phosphin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Diethylchlorophosphine
350310010 350310050
ACRO350310010EA 93.4 CHF
ACRO350310010 ACRO350310050
Chlor(diethyl)phosphin 95%
Chlor(diethyl)phosphin
Formel: C₄H₁₀ClP
MW: 124.55 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.023 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013621
CAS-Nummer: 686-69-1
EINECS: 211-689-4
UN: 3129
ADR: 4.3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %