2-Aminoterephthalsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
278030250 278031000
ACRO278030250EA 76.1 CHF
ACRO278030250 ACRO278031000
2-Aminoterephthalsäure 99%
2-Aminoterephthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Melting Pt: 324 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134536
CAS-Nummer: 10312-55-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %