Benzoylperoxid 75% remainder water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Dibenzoyl peroxide
Stabilization: Angefeuchtet mit Wasser
211780010 211780050 211781000
ACRO211780010EA 213 CHF
ACRO211780010 ACRO211780050 ACRO211781000
Benzoylperoxid 75% remainder water
Benzoylperoxid
Formel: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.23 g/mol
Melting Pt: 104…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003071
CAS-Nummer: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2 null
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Moist granular powder
Titration Iodometric 73 to 77 %
Impurity ≤0.25 % Inorganic and organic hydrolizable chloride