Dimethyl-2-aminoterephthalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
194780250 194780500
ACRO194780250EA 59.3 CHF
ACRO194780250 ACRO194780500
Dimethyl-2-aminoterephthalat 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalat
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209.2 g/mol
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008427
CAS-Nummer: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %