2-Furoylchlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
165381000
165380250
ACRO165381000EA
90.5
CHF
ACRO165381000
ACRO165380250
2-Furoylchlorid 98+%
2-Furoylchlorid
Formel:
C₅H₃ClO₂ MW: 130,53 g/mol Siedepunkt: 173…174 °C (760 mmHg) Melting Pt: –2 °C Dichte: 1.32 g/cm³ Flash-Pt: 85 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003228 CAS-Nummer: 527-69-5 EINECS: 208-422-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Titration RCOCl | ≥98.0 % |
Impurity | ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid) |
Free acid (HCl) | ≤0.5 % |