D(-)-Chinasäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
160500250 160501000 160505000
ACRO160500250EA 49.4 CHF
ACRO160500250 ACRO160501000 ACRO160505000
D(-)-Chinasäure 98+%
D(-)-Chinasäure
Formel: C₇H₁₂O₆
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003864
CAS-Nummer: 77-95-2
EINECS: 201-072-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Specific optical rotation -42° to -45° (20 °C, 589 nm) (c=10, water)
Titration with NaOH ≥98.0 %