Dichlor(methyl)phenylsilan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methylphenyldichlorosilane
147381000 147385000
ACRO147381000EA 65.5 CHF
ACRO147381000 ACRO147385000
Dichlor(methyl)phenylsilan 98%
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Formel: C₇H₈Cl₂Si
MW: 191,13 g/mol
Dichte: 1.176 g/cm³
Flash-Pt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000490
CAS-Nummer: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
UN: 2437
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %