2-Furancarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 23.5 CHF
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furancarbonsäure 98%
2-Furoic acid
Formel: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Siedepunkt: 230…232 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 129…133 °C
Flash-Pt: 137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003238
CAS-Nummer: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %