Cyclohexan 99+% ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur. Spectroscopy
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
406025000 406020025
ACRO406025000EA 66.5 CHF
ACRO406025000 ACRO406020025
Cyclohexan 99+% ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur. Spectroscopy
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6.5 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
Boiling point 79 to 81 °C
Density (20/20 °C) 0.779 to 0.780
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test