Cyclohexan, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
326831000 326830010 326830025
326831000.EA 31.7 CHF
326831000. 326830010. 326830025.
Cyclohexan, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6.5 °C
Dichte: 0.77 g/cm³
Flash-Pt: –18 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.001 meq/g