Cyclohexanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
147680010
147680025
147680100
ACRO147680010EA
63.9
CHF
ACRO147680010
ACRO147680025
ACRO147680100
Cyclohexanol 98%
Cyclohexanol
Formel:
C₆H₁₂O Siedepunkt: 161 °C (760 mmHg) Melting Pt: 23 °C Dichte: 0.96 g/cm³ Flash-Pt: 67 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003855 CAS-Nummer: 108-93-0 EINECS: 203-630-6 Merck Index: 13,02754 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |