Cyclooctylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
111460050 111460250 111461000
ACRO111460050EA 31.1 CHF
ACRO111460050 ACRO111460250 ACRO111461000
Cyclooctylamin 97%
Cyclooctylamin
Formel: C₈H₁₇N
Siedepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –48 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001748
CAS-Nummer: 5452-37-9
EINECS: 226-694-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %