Cyclohexylamin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyms: CyclohexanaminAminocyclohexan
EHERC11830500EA 48.5 CHF
EHERC11830500
Cyclohexylamin
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Siedepunkt: 134,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001486
CAS-Nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758