Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Bio II Advance Plus
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 12620 CHF
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Bio II Advance Plus
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die Bio II Advance Plus wurde entwickelt, um Bedienerfreundlichkeit, Komfort und Sicherheit für Benutzer, Probe und Umgebung zu optimieren und gleichzeitig die Größe der Werkbank minimal zu halten. Sie bietet die beste Balance zwischen äußeren Abmessungen und nutzbarem Arbeitsplatz: Bio II Advance Plus ist nur 759 mm breit und 1260 mm hoch und bietet ein Arbeitsvolumen von 340 dm³. Sie wurde entworfen, um die besten verfügbaren Funktionen für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II anzubieten und diese mit funktioneller ergonomischer Gestaltung, einer ruhigen Arbeitsumgebung, einfacher Reinigung, niedrigem Energieverbrauch und einfachem Service und Wartung zu vereinen.
  • Innovatives Original-Schiebefenster, kann bei einer Arbeitsöffnung von 200 mm leicht verstellt werden
  • Bedienfeld mit internationalem Farbcode zur Anzeige des Werkbankstatus; auf dem Hauptbildschirm werden Grad des Filterzusetzens und Geschwindigkeit der laminaren Strömung angezeigt
  • Automatische Steuerung durch einen Mikroprozessor gewährleistet dauerhaft die korrekte Luftgeschwindigkeit und minimiert so Stromverbrauch und Geräuschpegel
  • Durch das Frontfenster ist ein voller und einfacher Zugang zur Arbeitskammer möglich; so wird die Reinigung erleichtert, und es ist möglich, große Objekte und Zubehör in die Arbeitskammer einzuführen
  • Die Arbeitsfläche ist in verschiedene segmente unterteilt, was die Reinigung und sogar Sterilisation im Autoklav ermöglicht
  • Leise, Geräuschpegel von nur 58 dB
Mit Hilfe von Bio II Advance Eco Mode (Öko-Modus) wird die Werkbank in den Standby-Modus geschaltet: die Probe ist weiterhin innerhalb der Werkbank geschützt, während der Benutzer andere Tätigkeiten ausführt. Somit wird Energie eingespart, da die Wärme der Werkbank abnimmt, und das Zusetzen des Filters reduziert. Das spart Energie und reduziert Geräuschpegel und Wärmeabstrahlung.
Das innovative und einzigartige 4F-System (Fast, Friendly and eFFicient) ist ein Telstar-System für den Filterwechsel. Die Filter sind von der Vorderseite des Schranks aus leicht zugänglich, und mit einer einzigartigen schnellen Klemm-/Entklemmvorrichtung wird die zum Austausch der Filter erforderliche Zeit auf fünf Minuten reduziert.
Die Werkbänke werden aus einer Edelstahlkammer 304L mit abgerundeten Ecken und Seiten aus gehärtetem Sicherheitsglas hergestellt. Das Frontfenster ist entspiegelt und verfügt über einen UV-Schutz. Es ist komplett versiegelt und verhindert, dass der Benutzer entweichenden aggressiven Substanzen ausgesetzt oder die Probe durch die Umgebung kontaminiert wird. Zudem hält es die innere Oberfläche des Fensters sauber.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Zertifizierungen: Die Bio II Advance Plus Sicherheitswerkbänke sind von TÜV Nord, der Hauptzertifizierungsstelle in Europa, unabhängig geprüft und zertifiziert, um Konformität mit dem Standard EN 12469 für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II zu gewährleisten (30% Abluft, 70% Rücklauf). Die Bio II Advance ist zur Arbeit mit pathogenen Erregern der Stufen 1, 2 und 3 bestimmt. Sie ist außerdem konform mit den Hauptanforderungen von NSF/ANSI 49 (Klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 und AS2252.