1-Aminocyclopentancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
103470050 103470100
ACRO103470050EA 95.1 CHF
ACRO103470050 ACRO103470100
1-Aminocyclopentancarbonsäure 97%
1-Aminocyclopentancarbonsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 320…322 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001381
CAS-Nummer: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02763
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)